Beskrivelse
William's E Medium blev oprindeligt udviklet af Williams og Gunn som reduceret serum-suppleret medium til langtidscellekulturer af voksne rotteleverepitelceller. Gibco™ William's E Medium kan også bruges til dyrkning af hepatocytceller af forskellige arter, såsom mennesker afledt HepaRG™ celler.
Denne William's E Medium er modificeret som følger:
- Med: Phenol Red
- Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Williams E-medium er en modificering af tidligere medier, der er beriget med aminosyrer og fordobler glukosen. Williams E Medium indeholder unikke ingredienser, herunder zink, jern, mangan, ikke-essentielle aminosyrer, reduktionsmidlet glutathion og lipidet methyllinoleat.
Dual-Site cGMP Produktion
Gibco™ Williams E Medium produceres på et cGMP-kompatibelt anlæg i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter 13485-standarden ISO . For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et sammenligneligt Gibco™ William's E Medium-produkt fremstillet på vores facilitet i Grand Island (12551-032). Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter 13485-standarderne ISO .
Williams E Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver Williams E Medium tilskud, ofte med 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Williams E-medium bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor etCO2-miljø på 5-10% for at opretholde fysiologisk pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrsceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Williams E Medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Mammalian cell culture |
| Vis mere |