Få mere at vide
Wilforine, MedChemExpress
Beskrivelse
Wilforine is a sesquiterpene pyridine alkaloid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Wilforine |
| CAS | 11088-09-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H49NO18 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (57.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(OCC(C1OC(C)=O)(C(C(OC(C2=CC=CC=C2)=O)C3OC(C4C)=O)OC(C)=O)C(OC(C)(COC(C5=CC=CN=C5CC4)=O)C6C1OC(C)=O)(C3(O)C)C6OC(C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 867.85 |
| Formel vægt | 867.85 |
| Vis mere |