Få mere at vide
3M™ Hvide engangsovertræksdragter af polypropylen, 4500-serien
Engangsbetræk af polypropylen giver beskyttelse i kategori 1 i ikke-farlige applikationer
Brand: 3M™ 7000089590
564.32 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
CE Simple, kategori 1 overtræksdragt er designet til gør-det-selv-brug i hjemmet, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer, hvor hygiejne og renlighed er vigtig.- Fremragende økonomisk løsning til at holde brugeren ren og tør
- Velegnet til ikke-farlige applikationer
- Åndbar og let beskyttelse
- Stærkt, slidstærkt 45 gsm polypropylenstof
- Stormklap over lynlås
- Elastik hætte, manchetter, ankler og talje
Tekniske data
Beskyttende overtræksdragt | |
Unisex | |
Hvid | |
Elastik | |
Elastik | |
Lynlås foran med stormklap | |
Ikke steril | |
4500W | |
84 til 92 cm | |
64 til 67 tommer. |
Lille | |
Polypropylen | |
Engangsbrug | |
Elastik | |
2-panel | |
Serged | |
Kategori I | |
33 til 36 tommer. | |
Til husholdningsbrug, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer | |
164 til 170 cm |
Videoer
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Hvide engangsovertræksdragter af polypropylen, 4500-serien > Størrelse: Small
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion