Få mere at vide
3M™ Hvide engangsovertræksdragter af polypropylen, 4500-serien
Artikelnummer. p-8004344 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
186 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 13403696
Brand: 3M™ 7000089596
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbetræk af polypropylen giver beskyttelse i kategori 1 i ikke-farlige applikationer
CE Simple, kategori 1 overtræksdragt er designet til gør-det-selv-brug i hjemmet, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer, hvor hygiejne og renlighed er vigtig.
  • Fremragende økonomisk løsning til at holde brugeren ren og tør
  • Velegnet til ikke-farlige applikationer
  • Åndbar og let beskyttelse
  • Stærkt, slidstærkt 45 gsm polypropylenstof
  • Stormklap over lynlås
  • Elastik hætte, manchetter, ankler og talje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori I
Model- 4500W
Størrelse (engelsk) Bryst 52 til 55 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 132 til 140 cm
Til brug med (applikation) Til husholdningsbrug, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer
Højde (engelsk) 78 til 81 tommer.
Højde (metrisk) 200 til 206 cm