Få mere at vide
3M™ White Polyethylene Laminate Category I Protective Coveralls
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 2-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskyttelsesklasse | Category I |
| Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ White Polyethylene Laminate Category I Protective Coveralls >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion