Description
CE Simple, kategori 1 overtræksdragt er designet til gør-det-selv-brug i hjemmet, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer, hvor hygiejne og renlighed er vigtig.
- Fremragende økonomisk løsning til at holde brugeren ren og tør
- Velegnet til ikke-farlige applikationer
- Åndbar og let beskyttelse
- Stærkt, slidstærkt 45 gsm polypropylenstof
- Stormklap over lynlås
- Elastik hætte, manchetter, ankler og talje
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | 2-panel |
| Show More |