Få mere at vide
ABEBA™ Hvide arbejdssko
Antistatiske arbejdskirurgiske træsko er skridsikre.
Brand:  ABEBA™ 9600-39/40
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15243715
  • 456.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Autoklaverbar ved &121 grader C i 15 minutter (uden tilsætningsstoffer)
  • Hvid
  • Antistatisk
  • Kan vaskes ved &60 grader C
  • Foldbar, justerbar hælrem
  • SRC skridsikkerhed iht. EN ISO 20347: 2012
  • CE EN ISO 20347: 2012
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
9600
Sko med kontrollerede miljøer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ABEBA™ Hvide arbejdssko > Størrelse: 39/40