Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
Brand: 3M™ 7000089697
1036.24 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Åndbart, letvægtsmateriale.
- Designet til lette opgaver.
- Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
- Lynlås.
- Antistatisk behandlet.
- Elastiske manchetter
Tekniske data
Laboratoriefrakke til generelle formål | |
Unisex | |
Hvid | |
Elastik | |
Ikke-farlige væsker, Støv | |
40 til 43 tommer. | |
CE kategori 1 | |
Indvendig lomme på bærerens venstre side (måler 13 H x 12 cm B) |
2X-stor | |
Polypropylen | |
Lynlås | |
Engangsbrug | |
Serged | |
102 til 109 cm | |
Ikke-farlige væsker og støv | |
Individuelt indpakket |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
11Hours
9Minutes
23Seconds
1