missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

WHI-P97, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487107
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487107 5 mg
16450707 50 mg
16445286 100 mg
16444388 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11067

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress WHI-P97 is a potent and selective JAK-3 inhibitor. WHI-P97 is effective in preventing the development allergic asthma in vivo.

WHI-P97 is a potent and selective JAK-3 inhibitor. WHI-P97 is effective in preventing the development allergic asthma in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale WHI-P97
CAS 211555-05-4
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13Br2N3O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.88 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)=CC(Br)=C1O
Molekylvægt (g/mol) 455.1
Formel vægt 455.1
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.