Få mere at vide
WHI-P154, MedChemExpress
Beskrivelse
WHI-P154 is a potent EGFR inhibitor, and also modestly blocks JAK3, with IC50s of 4 nM and 1.8 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WHI-P154 |
| CAS | 211555-04-3 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14BrN3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (132.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.2 |
| Formel vægt | 376.2 |
| Vis mere |