Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet ekstraktionsapparat med standard koniske slebne samlinger
Artikelnummer. 12684823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
Trådstørrelse:
34/45
45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse Pakningsstørrelse
12684823 250 ml 45/50 Hver
12674823 125 ml 34/45 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12684823 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 416005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5092.50 DKK
    3987.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 1104.55 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Tekniske data
Produkttype Soxhlet ekstraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Standard koniske slebne samlinger, 15mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, nr. 5 silikoneprop
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438
Trådstørrelse 45/50
Standard konusled 24/40