Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet ekstraktionsapparat med standard koniske slebne samlinger
Artikelnummer. 12674823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
Trådstørrelse:
34/45
45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse unitSize
12674823 125 ml 34/45 Hver
12684823 250 ml 45/50 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12674823 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 416000
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Soxhlet ekstraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Standard koniske slebne samlinger, 15mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, nr. 5 silikoneprop
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438
Trådstørrelse 34/45
Standard konusled 24/40