Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter Artikelnummer.: 12434991
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter
Artikelnummer. 12434991 Shop alle Wheaton Science Products produkter
6 mL, 19 mm, 14B gummi, Pakke med 200
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
6 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
19 mm
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12434991
Brand: DWK Life Sciences W225293
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kom bekvemt ind Lab File opdelte bakker
Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring.
  • Klare hætteglas lavet af borosilikatglas
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Shorty Vials har en lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen
  • Leveres med påsatte hætter for at hjælpe med at opretholde renlighed eller uden hætter (erstatningshætter kan købes separat)
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Udvalgte varer passer til MT Vial File ™—polystyrenbakker med skillevægge, der giver en nem måde at inventere prøver eller til at opbevare tomme hætteglas
Klare hætteglas
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas for at give overlegen kemisk resistens
  • overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Cap Liners
  • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
  • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 6 mL
Til brug med (applikation) Til anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.6 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 43 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter >