Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter
Kom bekvemt ind Lab File opdelte bakker
Brand:  DWK Life Sciences W224608
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12623625
  • 2815.00 DKK / Pakke med 200
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring.
  • Klare hætteglas lavet af borosilikatglas
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Shorty Vials har en lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen
  • Leveres med påsatte hætter for at hjælpe med at opretholde renlighed eller uden hætter (erstatningshætter kan købes separat)
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Udvalgte varer passer til MT Vial File ™—polystyrenbakker med skillevægge, der giver en nem måde at inventere prøver eller til at opbevare tomme hætteglas
Klare hætteglas
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas for at give overlegen kemisk resistens
  • overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Cap Liners
  • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
  • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PTFE/14B gummi
19 mm
6 mL
Skrue
Fenol
Skruelåg
ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Klar
Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Til anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
1.6 dr.
Autoklaverbar
43 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter > 6 ml, påsatte hætter, PTFE/14B gummihætte, 15-425, 19 x 43 mm