Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter
Kom bekvemt ind Lab File opdelte bakker
Brand: DWK Life Sciences W225291
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring.
- Klare hætteglas lavet af borosilikatglas
- Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
- Shorty Vials har en lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen
- Leveres med påsatte hætter for at hjælpe med at opretholde renlighed eller uden hætter (erstatningshætter kan købes separat)
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
- Udvalgte varer passer til MT Vial File ™—polystyrenbakker med skillevægge, der giver en nem måde at inventere prøver eller til at opbevare tomme hætteglas
Klare hætteglas
- Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas for at give overlegen kemisk resistens
- overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
- PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Tekniske data
14B gummi | |
15 mm | |
2 mL | |
Skrue | |
Fenol | |
Skruelåg | |
ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A |
Klar | |
Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) | |
Til anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring | |
0.5 dr. | |
Autoklaverbar | |
31 mm | |
MT File™ og hætteglasstativ |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter > 2 ml, påsatte hætter, 14B gummihætte, 13-425, 15 x 31 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion