Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter
Kom bekvemt ind Lab File opdelte bakker
Brand:  DWK Life Sciences W224606
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12319929
  • 2450.00 DKK / Pakke med 200
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring.
  • Klare hætteglas lavet af borosilikatglas
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Shorty Vials har en lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen
  • Leveres med påsatte hætter for at hjælpe med at opretholde renlighed eller uden hætter (erstatningshætter kan købes separat)
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Udvalgte varer passer til MT Vial File ™—polystyrenbakker med skillevægge, der giver en nem måde at inventere prøver eller til at opbevare tomme hætteglas
Klare hætteglas
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas for at give overlegen kemisk resistens
  • overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Cap Liners
  • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
  • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PTFE/14B gummi
15 mm
2 mL
Skrue
Fenol
Skruelåg
ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Klar
Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Til anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
0.5 dr.
Autoklaverbar
31 mm
MT File™ og hætteglasstativ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : med Kasketter > 2 ml, påsatte hætter, PTFE/14B gummihætte, 13-425, 15 x 31 mm