Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Kuderna-Dansk Fordampningskoncentrator Med Clear-Seal™ Led
Artikelnummer. 12498932 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
ASTM E 438
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
12498932 ASTM E 438 Hver
1 options
Artikelnummer. 12498932 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 297883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 DKK
    2556.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 698.13 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Til koncentration af spormængder af analyt i organisk opløsningsmiddel
  • Klar tætningssamling
Tekniske data
Produkttype Kuderna-Dansk fordampningskoncentrator
Inkluderer Klar tætningssamling
Til brug med (applikation) Koncentration af spormængder af analyt i organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438