Description
- 24/40 top og 19/22 bund klare tætningssamlinger
Specifications
Specifications
| Produkttype | Fordampningskolbe |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Inkluderer | 24/40 top og 19/22 bund klare tætningssamlinger |
| Til brug med (applikation) | Koncentration af spormængder af analyt i organisk opløsningsmiddel |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 438 |