Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tre-bold Snyder Column
Artikelnummer. 12431561 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
ASTM E 438
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
12431561 ASTM E 438 Hver
1 options
Artikelnummer. 12431561 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 384353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.50 DKK
    1112.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 305.22 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Til koncentration af spormængder af analyt i organisk opløsningsmiddel
  • 24/40 klar tætningssamling
Tekniske data
Produkttype Tre-bold Snyder Column
Inkluderer 24/40 klar tætningssamling
Til brug med (applikation) Koncentration af spormængder af analyt i organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438