Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sampule™ Hætteglas
Hjælper med at sikre, at baggrundstallet er ensartet og lavt i hætteglas, og at ultraviolet transmission er høj. Wheaton™ Sampule™ Hætteglas er fremstillet af Wheaton™ 180 lavkalium borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 og klasse A.
4835.00 DKK - 5170.00 DKK
Tekniske data
Materiale (liner) | Metalfolie/Pulp |
---|---|
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
Materiale | Borosilikatglas (lavt kalium) |
Trådstil | Skrue |
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10104213
|
DWK Life Sciences
986491 |
Kasketstørrelse: 13-425 |
5170.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11778839
|
DWK Life Sciences
986492 |
Kasketstørrelse: 15-425 |
4835.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Hjælper med at sikre, at baggrundstallet er ensartet og lavt i hætteglas, og at ultraviolet transmission er høj. Wheaton™ Sampule™ Hætteglas er fremstillet af Wheaton™ 180 lavkalium borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 Type I og klasse A.
- Vælg mellem glas eller HDPE
- Hætter pakket separat
- HDPE-hætteglas er et økonomisk valg til scintillationstælling
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i individuelle celler i bakker med 200 stk., som er krympeemballeret for at forhindre kontaminering. Kasketter er pakket separat i polyposer
Tekniske data
Metalfolie/Pulp | |
17 mm | |
Skrue | |
Urinstof | |
58 mm |
Klar | |
Borosilikatglas (lavt kalium) | |
1.6 dr. | |
Skruelåg | |
ASTM E438 |