Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sampule™ Hætteglas
Artikelnummer. 10104213 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Produkttype:
Kasketstørrelse: 13-425
Kasketstørrelse: 15-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
10104213 Kasketstørrelse: 13-425 Pakke med 1000
11778839 Kasketstørrelse: 15-425 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104213 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986491
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at sikre, at baggrundstallet er ensartet og lavt i hætteglas, og at ultraviolet transmission er høj. Wheaton™ Sampule™ Hætteglas er fremstillet af Wheaton™ 180 lavkalium borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 og klasse A.
Hjælper med at sikre, at baggrundstallet er ensartet og lavt i hætteglas, og at ultraviolet transmission er høj. Wheaton™ Sampule™ Hætteglas er fremstillet af Wheaton™ 180 lavkalium borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 Type I og klasse A.
  • Vælg mellem glas eller HDPE
  • Hætter pakket separat
  • HDPE-hætteglas er et økonomisk valg til scintillationstælling
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i individuelle celler i bakker med 200 stk., som er krympeemballeret for at forhindre kontaminering. Kasketter er pakket separat i polyposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Metalfolie/Pulp
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt kalium)
Volumen (metrisk) 6.0 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.6 dr.
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Skruelåg
Certificeringer/compliance ASTM E438
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Kasketstørrelse: 13-425