Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter Artikelnummer.: 11738929
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Artikelnummer. 11738929 Shop alle Wheaton Science Products produkter
4 mL, Ravgul, Partitioned Tray, Pakke med 200
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
30 mL
40 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11738929
Brand: DWK Life Sciences 224812
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Pakket i opdelte bakker, uden låg
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
  • Autoklaverbar
  • Klare eller gule hætteglas
    • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
    • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
    Ordreinfo
    Kasketter fås separat
    Overholdelse
    Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Ravgul
    Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
    Materiale Borosilikatglas
    Volumen (metrisk) 4 mL
    Emballagetype Partitioned Tray
    Trådstil Skrue
    Volumen (engelsk) 1.08 dr.
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Lukketype Skruelåg
    Højde (metrisk) 45 mm
    Certificeringer/compliance USP Type I
    Type Prøvehætteglas ind Lab File
    Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
    Produkttitel
    DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter >