Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse B ravglas-gevindflasker med påmonterede låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Type I, klasse B ravfarvet borosilikatglas
- Fremstillet af type I, klasse B borosilikat ravglas, der USP opfylder Type I-kravene
- Fastgjorte sorte fenoliske skruetop-lukninger med PTFE-belagte hvide 14B gummiforinger
- Ravglas giver beskyttelse til lysfølsomme prøver
- Skruegevinddesign sikrer en sikker, lækagebestandig forsegling
- Tilgængelig i flere kapaciteter for at imødekomme en række forskellige behov for prøveopbevaring
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse B og USP Type I standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | B |
| Materiale (liner) | Teflon-belagt gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Ravfarvet glas (klasse B) |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer |
| Vis mere |