Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ekstraktorer til Soxhlet-ekstraktionsapparat
Artikelnummer. 12654823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konisk ledtop:
45/50
55/50
Diameter (engelsk) Indvendig:
1,57 tommer.
1,96 tommer.
Længde (engelsk):
8,07 tommer
9,84''.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konisk ledtop Diameter (engelsk) Indvendig Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12654823 45/50 1,57 tommer. 8,07 tommer Hver
12481561 55/50 1,96 tommer. 9,84''. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12654823 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 415005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 DKK
    2063.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 561.91 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel.
  • Befugtede dele er fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Soxhlet ekstraktionsapparat
Produkttype Soxhlet udtrækker
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438
Standard konusledsbund 24/40
Standard konisk ledtop 45/50
Diameter (engelsk) Indvendig 1,57 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 4 cm
Længde (engelsk) 8,07 tommer
Længde (metrisk) 20.5 cm