Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse
Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas
Brand: DWK Life Sciences™ W651601
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Plads til 1,2 - 2 mL hætteglas og XL-æsker opbevarer 5 mL Opdelt karton nummereret fra 1-81 holder hætteglassene organiseret og nemme at identificere
- Nummereringssystem trykt på kassens låg og bunden af boksen giver nem indeksering
- Vandafvisende giver længere holdbarhed
- Tåler kryogene temperaturer til -196 °C
Tekniske data
Gul | |
2 tommer | |
5,1 tommer | |
5,1 tommer | |
Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas | |
1 til 81 hætteglas | |
CryoFile™ Opbevaringsboks |
5.2 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm) | |
1,2 og 2 ml hætteglas | |
Bølgespånplade |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse > Til 1,2 og 2 ml hætteglas; Gul; 130L x 130W x 52mm H
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion