Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med ekstern skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
Markeringssted:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Højde (metrisk):
35 mm
49 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
- Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
- Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
- Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Højde (engelsk) | 1,92 tommer |
| Stil | Rund |
| Trådstil | Udseende |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Brochures
WHE023 CryoELITE Brochure
Filstørrelse: 794.3 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med ekstern skruelåg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion