Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene opbevaringshætteglas, udvendigt gevind
Artikelnummer. 11764269 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Markeringssted:
Ja
Nej
Mængde:
1000/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukningsfarve Markeringssted Mængde unitSize
11764269 2 ml Hvid Ja 500/Cs. Pakke med 500
11754269 1,2 ml Neutral Ja 500/Cs. Pakke med 500
11501345 2 ml Blå Ja 500/Cs. Pakke med 500
11704279 2 ml Grøn Ja 500/Cs. Pakke med 500
11541345 2 ml Neutral Ja 500/Cs. Pakke med 500
11774279 2 ml Neutral Ja 1000/Cs. Pakke med 1000
11784279 2 ml Neutral Nej 1000/Cs. Pakke med 1000
11784269 2 ml Pink (Pink) Ja 500/Cs. Pakke med 500
11774269 2 ml Rød Ja 500/Cs. Pakke med 500
11794269 2 ml Gul Ja 500/Cs. Pakke med 500
11511345 3 ml Neutral Ja 500/Cs. Pakke med 500
11521345 4 ml Neutral Ja 500/Cs. Pakke med 500
11531345 5 ml Neutral Ja 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11764269 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W985863
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Add to basket
Add to basket
CryoELITE Hætteglas med Loctagon nederdel giver stabilitet i fritstående stilling og låser fast i CryoELITE Benchmate Stativ, der gør det nemt at åbne og lukke hætteglasset med én hånd.
Det unikke produktionsdesign af CryoELITE hætteglas skaber mere hætte til hætteglas overfladekontakt for en absolut forsegling. Det fritstående hætteglas rummer en valgfri 2D Data Matrix Stregkode bundindsats (fabrikantnr. W985880); som giver en unik identifikator for permanent sporbarhed. Stregkoden nederste indsats; som kan købes separat, kan nemt trykkes ind i bunden af hætteglasset. Hætteglassets bundformat giver ubegrænset prøvevisning og muliggør automatisk scanning af stregkode, især når det bruges sammen med Wheaton KeepIT-100™ Fryseboks (fabrikant nr. W651700-serien). Dette resulterer i enestående hætteforseglingsydelse, der overstiger DOT-standarderne med et gennemsnit på 35 %, hvilket gør CryoELITE hætteglas ideel til transport af kliniske prøver. Hætte og hætteglas er lavet af lavbindende kryogent, jomfruelig polypropylen.
  • Fremstillet af kryogen, strålingskvalitet, jomfru polypropylen
  • Syv forskellige kasketfarver, blå, pink, grøn, gul, rød, hvid og naturlig
  • Udvendigt og indvendigt gevindskårne hætteglas
  • Designet resulterer i en trykmodstandsydelse, der langt overstiger regeringens standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Hvid
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Trådstil Udseende
Grundstil Fritstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Cs.
Markeringssted Ja
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Højde (metrisk) 49 mm
Produkttype Kryogenisk hætteglas