Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand:  DWK Life Sciences W216922
150.70 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12339829
  • 183.00 DKK / Pakke med 12
Only null left
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Description
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
  • Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
  • Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
  • Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
  • Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
16 oz., 500 ml
16 oz.
3,5 tommer
95 mm
89-400 mm
Skruelåg
500 mL
Klar
Soda lime glas
3,7 tommer
91 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter > Kapacitet: 16 oz. (500 ml)