Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: DWK Life Sciences W216920
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
- Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
- Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
- Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
- Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Tekniske data
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
2,36 tommer. | |
68 mm | |
58-400 mm | |
Skruelåg |
125 mL | |
Klar | |
Soda lime glas | |
2,6 tommer | |
60 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter > Kapacitet: 4 oz. (125 ml)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion