Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: DWK Life Sciences W216907
374.78 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivelse
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
Hvert tilfælde af praktiske pakningsflasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og manipulationssikre etiketter for at beskytte prøveintegriteten under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar-USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
32 oz., 1000 ml | |
32 oz. | |
3,74 tommer. | |
Komfortpakke | |
170 mm | |
Poly/vinyl | |
89-400 mm | |
Skruelåg |
1000 mL | |
Klar | |
Glas | |
Hvid | |
6,69 tommer. | |
Polypropylen | |
95 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
58Hours
8Minutes
30Seconds
14