Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med TFE-forede hætter
Artikelnummer. 10275302 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10275302 1000 mL 89-400 mm Pakke med 12
10632373 60 mL 53-400 mm Pakke med 24
10317092 125 mL 58-400 mm Pakke med 24
11591115 250 mL 70-400 mm Pakke med 12
11501125 500 mL 89-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10275302 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216912
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Vægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Design med bred mund er fantastisk til store solide prøver
  • Hvert etui af Convenience Pack Bottles inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,74 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 170 mm
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Lukketype Skruelåg