Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
Brand:  DWK Life Sciences W216939
217.56 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11784189
  • 255.00 DKK / Pakke med 24
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1 oz., 30 ml
1 oz.
1,45 tommer.
24/Cs.
65 mm
Poly/vinyl
28-400 mm
Skruelåg
30 mL
Ravgul
Glas
Hvid
2,5 tommer
Polypropylen
37 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger > Kapacitet: 1 oz. (30 ml); 28mm-400 skruelåg størrelse; 24/Cs.