Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PE Poly-Seal Liner
Unikt kegleforingsdesign tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
542.00 DKK - 1360.00 DKK
Tekniske data
Farve | Sort |
---|---|
Materiale | Fenolharpiks |
Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
Til brug med (udstyr) | Flaske |
Lukke liner | Polyethylen |
Artikelnummer | Brand | Halsfinish | nr. pr. sag | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Halsfinish | nr. pr. sag | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12433881
|
DWK Life Sciences
240181 |
38-430 | 100 Cs. |
1360.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12413881
|
DWK Life Sciences
240119 |
28-400 | 100 Cs. |
1010.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11759685
|
DWK Life Sciences
239251 |
18-400 | 144 Cs. |
563.00 DKK
Pakke med 144 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11724219
|
DWK Life Sciences
239249 |
13-425 | 144 Cs. |
542.00 DKK
Pakke med 144 |
Forventet forsendelse: 20-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
- Skruelåg
- Fenol
- Farve: Sort
Det anbefales, at foringen testes før brug for lækagesikre applikationer
Tekniske data
Sort | |
ISO 9001 | |
Polyethylen |
Fenolharpiks | |
Flaske | |
Skruelåg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PE Poly-Seal Liner