Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PE Poly-Seal Liner
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
18-400
28-400
38-430
nr. pr. sag:
100 c.
144 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 144
Beskrivelse
- Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
- Skruelåg
- Fenol
- Farve: Sort
Det anbefales, at foringen testes før brug for lækagesikre applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 144 Cs. |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukke liner | Polyethylen |
| Lukketype | Skruelåg |