Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med PTFE-beklædt gummiforing
Har PTFE-beklædt (14B) styren-butadien gummiforing
Brand: DWK Life Sciences 240414
2300.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Designet til produktsikkerhed
- TFE/styren-butadien gummiforing
- Skruelåg
- Feolisk
- Sort
- Autoklaverbar
Tekniske data
Sort | |
200 Cs. | |
ISO 9001 | |
Flaske |
Fenolharpiks | |
18-415 | |
Autoklaverbar | |
PTFE/14B gummi |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med PTFE-beklædt gummiforing > Cap Finish: 18-415; pakke med 200 stk
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion