Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med PTFE-beklædt gummiforing
Artikelnummer. p-76516 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
nr. pr. sag:
100 c.
200 c.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 10630375
Brand: DWK Life Sciences 240480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har PTFE-beklædt (14B) styren-butadien gummiforing
  • Designet til produktsikkerhed
  • TFE/styren-butadien gummiforing
  • Skruelåg
  • Feolisk
  • Sort
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 100 c.
Halsfinish 33-430
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Flaske
Lukke liner PTFE/14B gummi