Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 22 mm udtrækker
Artikelnummer. 12411571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Skrue gevind bund:
24-400
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Skrue gevind bund Pakningsstørrelse
12411571 24-400 Hver
1 options
Artikelnummer. 12411571 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 415502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1921.50 DKK
    1510.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 410.84 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
  • Eliminerer behovet for kroge, fjedre og klemmer, der er fælles for standarddesign med jordforbindelser
Tekniske data
Produkttype Soxhlet udtrækker
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438
Skrue gevind bund 24-400
Top med skruetråd 20-400