Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 190 mm Soxhlet udtrækker med 24/40 bund indvendig led og 34/45 top ydre led
Artikelnummer. 12644823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
ASTM E 438
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
12644823 ASTM E 438 Hver
1 options
Artikelnummer. 12644823 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.25 DKK
    1521.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 415.59 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra fast stof til organisk opløsningsmiddel
  • Til Soxhlet ekstraktionsapparat
  • Befugtede dele fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Størrelse: 30 x 190 mm
  • Et tilfælde
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Soxhlet ekstraktionsapparat
Produkttype Soxhlet ekstraktionsapparat
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance ASTM E 438