Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm polypropylen hætteglas med begrænset volumen indsats Artikelnummer.: 12483661
Forventet forsendelse: 07-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 DKK
    2525.06 DKK / Pakke med 1000
    Spare 234.94 DKK
    8% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm polypropylen hætteglas med begrænset volumen indsats
Artikelnummer. p-203744 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skruelåg, 8-425, Pakke med 1000
Lukketype:
Crimp Cap
Skruelåg, 8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12483661
Brand: DWK Life Sciences 225185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 DKK
    2525.06 DKK / Pakke med 1000
    Spare 234.94 DKK
    8% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun hætteglas. Hætter sælges separat (se 240206, W240406).
Konisk interiør sikrer maksimal genfinding af indhold uden besværet med at bruge aftagelige indsatser.
  • 0,30 ml volumen
  • Giver god kemikalieresistens
  • Konisk indre eliminerer tidskrævende samling af hætteglas og indsatser med begrænset volumen
  • Designet til maksimal genfinding af indhold
Note: Skruehætter er ikke inkluderet; sælges separat (se 240206, W240406).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Til brug med (applikation) For maksimal genfinding af indhold
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Inkluderer Indsats med begrænset volumen
Trådstil 8-425
Lukketype Skruelåg, 8-425
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm polypropylen hætteglas med begrænset volumen indsats >