Beskrivelse
Vælg mellem disse økonomiske alternativer til hætteglas. Disse 8 mm hætteglas med standard skruegevind i plast er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale og har en 8-425 finish. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Kemisk inert og velegnet til de fleste kromatografiapplikationer.
- Foretrukket i nogle tilfælde, hvor niveauet af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum
- Økonomisk alternativ til glas
Kemisk resistent
- Det foretrukne plastmateriale ved opbevaring af flydende prøve i vandige/organiske blandinger på grund af dets brede kemiske kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
- Tåler temperaturer fra -80 °C til +121 °C
Autosampler kompatibilitet*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Gnist Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 250 μL konisk mikrohætteglas; Polypropylen |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 475μ L |
| Indsæt type | 250 μL konisk MicroVial |
| Volumen (metrisk) rest | <4 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 250μ L |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.