Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 60
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
2090.00 DKK - 2275.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Regenereret cellulose |
---|---|
Porestørrelse | 1.0μ m |
Hydrofobicitet | Hydrofil |
Tykkelse (metrisk) | 70μ m |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11313365
|
Cytiva
10410014 |
50 mm |
2275.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11303365
|
Cytiva
10410012 |
47 mm |
2090.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Spontant befugtning, meget god vådstyrke
- Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
- Hydrofil
- Mekanisk stabil
- Steriliserbar på alle måder
Tekniske data
Regenereret cellulose | |
1.0μ m | |
Hydrofil | |
70μ m |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 60