Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 60
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Spontant befugtning, meget god vådstyrke
- Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
- Hydrofil
- Mekanisk stabil
- Steriliserbar på alle måder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Porestørrelse | 1.0μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tykkelse (metrisk) | 70μ m |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |