Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 58
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
Brand:  Cytiva 10410319
1458.89 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11305404
  • 1510.00 DKK / Pakke med 25
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
  • Spontant befugtning, meget god vådstyrke
  • Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
  • Hydrofil
  • Mekanisk stabil
  • Steriliserbar på alle måder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Regenereret cellulose
Hydrofil
100 mm
0,2μ m
75μ m
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 58 > Diameter: 100 mm; Cirkler