Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 58
Dimensioner (L x B):
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
100 mm
Beskrivelse
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
- Spontant befugtning, meget god vådstyrke
- Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
- Hydrofil
- Mekanisk stabil
- Steriliserbar på alle måder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tykkelse (metrisk) | 75μ m |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 600 mm |