Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Fingerbøl af høj renhed af glas
Artikelnummer. 11390384
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11390384 90 mm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11390384 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2814259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1578.61 DKK / Pakke med 25
    Spare 26.39 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Bruges til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser. Whatman™ High-Purity Thimbles er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder og kan bruges med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulose fingerbøl.
Funktioner
  • Fri for bindemidler og tilsætningsstoffer
  • Tilspidset
  • Dimensioner: 25x 90 mm
  • Nominel partikelretention: 0,8 μm
Højrenhedsglas
  • 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF)
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
Applikationer
  • Analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røgstabelgasovervågning
  • Analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion
  • Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer
  • Analyse af olie og fedt i fast affald
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
Diameter (engelsk) Indvendig 0,98 tommer
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Vægtykkelse 1.7 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad HP-GF
Til brug med (udstyr) Til soxhlet aftrækker
Længde (engelsk) 3,54''.
Længde (metrisk) 90 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.