Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Fingerbøl af høj renhed af glas
Artikelnummer. 11380384
Skift visning
Længde (metrisk):
135 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11380384 135 mm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11380384 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2814533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4525.00 DKK
    4462.53 DKK / Pakke med 25
    Spare 62.47 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Bruges til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser. Whatman™ High-Purity Thimbles er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder og kan bruges med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulose fingerbøl.
Funktioner
  • Fri for bindemidler og tilsætningsstoffer
  • Tilspidset
  • Dimensioner: 25x 90 mm
  • Nominel partikelretention: 0,8 μm
Højrenhedsglas
  • 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF)
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
Applikationer
  • Analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røgstabelgasovervågning
  • Analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion
  • Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer
  • Analyse af olie og fedt i fast affald
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
Diameter (engelsk) Indvendig 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 53 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad HP-GF
Længde (engelsk) 5,31 tommer
Længde (metrisk) 135 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl