Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Soxhlet-ekstraktionsfingerbøl af høj renhed af glasmikrofiber
Artikelnummer. p-7070984
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
30 mm
43 mm
Længde (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11390714
Brand: Cytiva 2814199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at passe til de fleste Soxhlet-udsugningsenheder. Whatman™ Soxhlet ekstraktionsfingerbøl af glasmikrofiber med høj renhed er lavet af 100 % borosilikatglasmikrofiber. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
  • Uden bindemiddel, ingen kemiske tilsætningsstoffer
  • Designet til at passe til de fleste kommercielt tilgængelige Soxhlet-ekstraktorer.
  • Effektiv ved brug med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosematerialer
  • Anvendelser: analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røggasovervågning, analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer, analyse af olie og fedt i fast affald>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
Diameter (metrisk) indvendig 19 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Vægtykkelse 1.7 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad HP-GF
Til brug med (udstyr) Soxhlet udsugningsenheder
Længde (metrisk) 90 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl