Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Soxhlet-ekstraktionsfingerbøl af høj renhed af glasmikrofiber
Artikelnummer. 11390714
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
30 mm
43 mm
Længde (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11390714 19 mm 90 mm Pakke med 25
11370384 30 mm 100 mm Pakke med 25
11300724 43 mm 123 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390714 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2814199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    2226.06 DKK / Pakke med 25
    Spare 33.94 DKK
    1% Slukket
På lager
Designet til at passe til de fleste Soxhlet-udsugningsenheder. Whatman™ Soxhlet ekstraktionsfingerbøl af glasmikrofiber med høj renhed er lavet af 100 % borosilikatglasmikrofiber. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
  • Uden bindemiddel, ingen kemiske tilsætningsstoffer
  • Designet til at passe til de fleste kommercielt tilgængelige Soxhlet-ekstraktorer.
  • Effektiv ved brug med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosematerialer
  • Anvendelser: analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røggasovervågning, analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer, analyse af olie og fedt i fast affald>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
Diameter (metrisk) indvendig 19 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Vægtykkelse 1.7 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad HP-GF
Til brug med (udstyr) Soxhlet udsugningsenheder
Længde (metrisk) 90 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl