Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Soxhlet-ekstraktionsfingerbøl af høj renhed af glasmikrofiber
Artikelnummer. 11370384
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
30 mm
43 mm
Længde (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11370384 30 mm 100 mm Pakke med 25
11390714 19 mm 90 mm Pakke med 25
11300724 43 mm 123 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370384 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2814300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1418.06 DKK / Pakke med 25
    Spare 26.94 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til at passe til de fleste Soxhlet-udsugningsenheder. Whatman™ Soxhlet ekstraktionsfingerbøl af glasmikrofiber med høj renhed er lavet af 100 % borosilikatglasmikrofiber. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
  • Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
  • Uden bindemiddel, ingen kemiske tilsætningsstoffer
  • Designet til at passe til de fleste kommercielt tilgængelige Soxhlet-ekstraktorer.
  • Effektiv ved brug med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosematerialer
  • Anvendelser: analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røggasovervågning, analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer, analyse af olie og fedt i fast affald>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
Diameter (metrisk) indvendig 30 mm
Materiale Borosilikat glasfibre
Til brug med (applikation) Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald.
Grad HP-GF
Til brug med (udstyr) Soxhlet udsugningsenheder
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.