Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Soxhlet-ekstraktionsfingerbøl af høj renhed af glasmikrofiber
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
30 mm
43 mm
Længde (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Designet til at passe til de fleste Soxhlet-udsugningsenheder. Whatman™ Soxhlet ekstraktionsfingerbøl af glasmikrofiber med høj renhed er lavet af 100 % borosilikatglasmikrofiber. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser.
- Modstandsdygtig over for temperaturer op til 500 °C
- Uden bindemiddel, ingen kemiske tilsætningsstoffer
- Designet til at passe til de fleste kommercielt tilgængelige Soxhlet-ekstraktorer.
- Effektiv ved brug med opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosematerialer
- Anvendelser: analyse af varme og sure gasser under emissionskontrol og røggasovervågning, analyse af pesticidrester ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion, bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer, analyse af olie og fedt i fast affald>
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | GE's Whatman 100 % borosilikatglas mikrofiber (HP-GF) fingerbøl er designet til at passe til de fleste Soxhlet ekstraktionsenheder. De er velegnede til forureningsovervågning, når der er behov for analyse af varme og sure gasser. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 43 mm |
| Materiale | Borosilikat glasfibre |
| Vægtykkelse | 1.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af røgstabelgas.Soxhlet-ekstraktion.Analyse af pesticidrester. Bestemmelse af olie/fedtindhold i fødevarer.Analyse af olie og fedt i fast affald. |
| Grad | HP-GF |
| Til brug med (udstyr) | Soxhlet udsugningsenheder |
| Længde (metrisk) | 123 mm |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 932 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Vis mere |